Få mere at vide
Olmesartan 100 μg/mL in Acetonitrile:Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321343
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30321343 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30321343 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15727200MC100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olmesartan Acid
CAS 144689-24-7
Analyt- eller komponentnavne Olmesartan Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H26 N6 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Olmesartan Medoxomil Imp. A (EP), 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid, Olmesartan, Olmesartan Acid, Olmesartan Medoxomil Impurity A
InChI formel InChI=1S/C24H26N6O3/c1-4-7-19-25-21(24(2,3)33)20(23(31)32)30(19)14-15-10-12-16(13-11-15)17-8-5-6-9-18(17)22-26-28-29-27-22/h5-6,8-13,33H,4,7,14H2,1-3H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)
SMIL CCCc1nc(c(C(=O)O)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4)C(C)(C)O
IUPAC navn 5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazole-4-carboxylic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile/Methanol
Molekylvægt (g/mol) 446.5
Mængde 1 ml
Formel vægt 446.2066 g/mol