missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Olivetolic Acid, TRC

Artikelnummer. 30010379
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010379 100 mg
30003553 500 mg
30005038 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010379 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO533005100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 491-72-5
Molekylær formel C12 H16 O4
Molekylvægt (g/mol) 224.25
Synonym β-Resorcylic acid, 6-pentyl- (7CI,8CI), 2,4-Dihydroxy-6-pentylbenzoic acid, Allazetolcarboxylic acid, Olivetolcarboxylic acid, Olivetolic acid
IUPAC navn 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoic acid
SMIL CCCCCc1cc(O)cc(O)c1C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4-dihydroxy-6-pentyl-benzoic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16O4/c1-2-3-4-5-8-6-9(13)7-10(14)11(8)12(15)16/h6-7,13-14H,2-5H2,1H3,(H,15,16)
Formel vægt 224.1049
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.