Få mere at vide
Olivetolic acid 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-dihydroxy-6-pentyl-benzoic acid |
| CAS | 491-72-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4-dihydroxy-6-pentyl-benzoic acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H16 O4 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O4/c1-2-3-4-5-8-6-9(13)7-10(14)11(8)12(15)16/h6-7,13-14H,2-5H2,1H3,(H,15,16) |
| SMIL | CCCCCc1cc(O)cc(O)c1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,4-dihydroxy-6-pentyl-benzoic acid |
| Vis mere |