Få mere at vide
Olivetolic acid 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327391
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327391 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30327391 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15727100ME1000
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-dihydroxy-6-pentyl-benzoic acid
CAS 491-72-5
Analyt- eller komponentnavne 2,4-dihydroxy-6-pentyl-benzoic acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H16 O4
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H16O4/c1-2-3-4-5-8-6-9(13)7-10(14)11(8)12(15)16/h6-7,13-14H,2-5H2,1H3,(H,15,16)
SMIL CCCCCc1cc(O)cc(O)c1C(=O)O
IUPAC navn 2,4-dihydroxy-6-pentyl-benzoic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 224.25
Mængde 1 ml
Formel vægt 224.1049 g/mol