missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Olivetol Dimethyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Olivetol Dimethyl Ether |
| CAS | 22976-40-5 |
| Molekylær formel | C13H20O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,3-Dimethoxy-5-pentyl-benzene, 1,3-Dimethoxy-5-pentylbenzene, 3,5-Dimethoxyamylbenzene, 5-Pentylresorcinol Dimethyl Ether, Di-O-methylolivetol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O2/c1-4-5-6-7-11-8-12(14-2)10-13(9-11)15-3/h8-10H,4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCCc1cc(OC)cc(OC)c1 |
| IUPAC navn | 1,3-dimethoxy-5-pentylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.3 |
| Formel vægt | 208.1463 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?