missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Olivetol-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Olivetol-d9 |
| CAS | 137125-92-9 |
| Molekylær formel | C11H7D9O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3,5-Dihydroxyamylbenzene-d9, 5-n-Amylresorcinol-d9, 5-n-Pentylresorcinol-d9, 1,3-Dihydroxy-5-pentylbenzene-d9, 5-Pentyl-1,3-benzenediol-d9; |
| SMIL | OC1=CC(O)=CC(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.3 |
| Formel vægt | 189.1715 g/mol |
| Procent renhed | >95% (HPLC) |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?