Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Olive Oil |
| CAS | 8001-25-0 |
| Mængde | 100 mL |
| Grad | Reagens |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Olive Oil
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- MIXTURE LIST-Contain: Olive Oil