Få mere at vide
Olivenolie, ren, jomfru, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10667031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10667031 25 mL Glasflaske 25ml
10566982 500 mL Glasflaske 500ml
11964041 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10667031 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 416540250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 8001-25-0
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8001-25-0
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olive oil
Surhed 2.0mg KOH/g max.
Absorbans 0.2 (270nm, 1g/100ml cyclohexane) max. at 425nm
Farve Gul
Tæthed 0.9135g/mL
Flammepunkt 225°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4670 to 1.4710
Mængde 25 mL
Forsæbningsværdi 184 to 196mg KOH/g
Merck Index 14,6836
Specifik vægtfylde 0.9135
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: practically insoluble in alcohol, miscible with light petroleum (50-60°C)
Grad Ren
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) of fatty acids: 0.1 % max. (< C16) 7.5 to 20.0 % (Palmitic acid) 3.5 % max. (Palmitoleic acid) 0.5 to 5.0 % (Stearic acid) 56.0 to 85.0 % (Oleic acid) 3.5 to 20.0 % (Linoleic acid) 1.2 % max. (Linolenic acid) 0.7 % max. (Arachidic acid) 0.4 % max. (Eic
Fysisk form Pulver