Få mere at vide
Olive oil, pure, refined
Artikelnummer. 10556982 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10556982 25 mL Glasflaske 25ml
10494121 500 mL Glasflaske 500ml
10370674 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10556982 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 416530250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 8001-25-0
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8001-25-0
MDL nummer MFCD00131764
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olive oil
Surhed 0.3 max. (mg KOH/g)
Absorbans 1.20 max. (1g/100ml cyclohexane) measured at the maximum between 264nm and 276nm
Farve Farveløs eller grøn-gul
Tæthed 0.9135g/mL
Flammepunkt 225°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4670 to 1.4710
Mængde 25 mL
Merck Index 14, 6836
Specifik vægtfylde 0.9135
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: practically insoluble in alcohol, miscible with light petroleum (50-60°C)
Grad Ren
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) of fatty acids: 0.1% max. (< C16), of the sterol fraction: Sterols: min. 93.0%, Cholesterol: max. 0.5%, Campesterol: max. 4.0%, delta 7-Stigmasterol: max. 0.5%
Fysisk form Viskøs væske