Få mere at vide
Olive Oil, Pure, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10396330 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10396330 500 mL 500ml
10020270 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10396330 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. O/0250/08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 8001-25-0
MDL nummer 131764
Tekniske data
Smeltepunkt 0°C
Farve Yellow
Emballage Amber glass bottle
Mængde 500 mL
Fysisk form Viscous Liquid