Få mere at vide
Olive oil, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11458120 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
11458120 500 mL
1 options
Artikelnummer. 11458120 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210250290
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olive oil
CAS 8001-25-0
Farve Grøn til gul
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske