Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Oligomycin A
Beskrivelse
Oligomycin A is an inhibitor of mitochondrial ATP synthase and uncoupler of oxidative phosphorylation. Antibiotic; exhibits anti-tumor activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oligomycin A |
| CAS | 579-13-5 |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C45H74O11 |
| Formel vægt | 791.06 |
| Produkttype | Oligomycin A |
| Renhed | 98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 791.08 |