Få mere at vide
Oligomycin A, MedChemExpress
Beskrivelse
Oligomycin A (MCH 32), created by Streptomyces, acts as a mitochondrial F0F1-ATPase inhibitor, with a Ki of 1 μM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oligomycin A |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 579-13-5 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C45H74O11 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | MCH 32 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (126.41 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |