Få mere at vide
Thermo Scientific™ OLIGO™ R3 Reversed - Phase Resin
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Oligo™ R3 bulk harpiks er en stiv polymer perle designet til omvendt fase kromatografi af polynukleotider og andre biomolekyler. Kombinationen af 30-μ m partikelstørrelse, modstandsdygtighed over for høj pH og højfaseforhold, gør Oligo R3-harpiks særligt velegnet til præparativ oprensning af syntetiske oligonukleotider og peptider. Pakningen består af tværbundne poly-divinylbenzenpartikler.
Oligo R3 bulk harpiks adskiller sig noget i selektivitet fra konventionelle silica-baserede, omvendt-fase harpikser og ligner høj-carbon-belastning gennem C18 understøtninger. Derudover kan den fuldstændige mangel på resterende silanolaktivitet modificere ioniske arters selektivitet.
Funktioner af Oligo R3 harpiks og færdigpakkede kolonner inkluderer:
- Højtydende kromatografiharpiks til analytiske adskillelser i processkala
- Præparativ rensning med høj opløsning ved høje strømningshastigheder
- Kemisk stabilitet —tillader aggressiv rengøring og desinficering
- Poly-divinylbenzen-partikler —giver en robust, let pakbar matrix
- Kombinerer lavt modtryk, høj pH-stabilitet og høj kapacitet
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25 ml |
| Produktlinje | OLIGO |
| Produkttype | R3 Reversed-Phase Resin |
| Partikelstørrelse | 30μ m |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Stationær fase | R3 |
| Format | Massemedier |