Få mere at vide
Thermo Scientific™ OLIGO™ R3 Reversed - Phase Resin
Artikelnummer. 18476728 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
25 ml
50 ml
1 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18476728 1 l
18416568 25 ml
18446788 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18476728 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1133907
Thermo Scientific™ Oligo™ R3 bulk harpiks er en stiv polymer perle designet til omvendt fase kromatografi af polynukleotider og andre biomolekyler.
Oligo™ R3 bulk harpiks er en stiv polymer perle designet til omvendt fase kromatografi af polynukleotider og andre biomolekyler. Kombinationen af 30-μ m partikelstørrelse, modstandsdygtighed over for høj pH og højfaseforhold, gør Oligo R3-harpiks særligt velegnet til præparativ oprensning af syntetiske oligonukleotider og peptider. Pakningen består af tværbundne poly-divinylbenzenpartikler.
Oligo R3 bulk harpiks adskiller sig noget i selektivitet fra konventionelle silica-baserede, omvendt-fase harpikser og ligner høj-carbon-belastning gennem C18 understøtninger. Derudover kan den fuldstændige mangel på resterende silanolaktivitet modificere ioniske arters selektivitet.
Funktioner af Oligo R3 harpiks og færdigpakkede kolonner inkluderer:
  • Højtydende kromatografiharpiks til analytiske adskillelser i processkala
  • Præparativ rensning med høj opløsning ved høje strømningshastigheder
  • Kemisk stabilitet —tillader aggressiv rengøring og desinficering
  • Poly-divinylbenzen-partikler —giver en robust, let pakbar matrix
  • Kombinerer lavt modtryk, høj pH-stabilitet og høj kapacitet
Tekniske data
Mængde 1 l
Produktlinje OLIGO, POROS
Produkttype R3 Reversed-Phase Resin
Partikelstørrelse 30μ m
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Stationær fase R3
Format Massemedier