Få mere at vide
Thermo Scientific™ OLIGO™ R3 Reversed - Phase Resin
Artikelnummer. 18416568 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
25 ml
50 ml
1 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18416568 25 ml
18446788 50 ml
18476728 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18416568 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1133903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5755.00 DKK
    5330.00 DKK / 25ml
    Spare 425.00 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Oligo™ R3 bulk harpiks er en stiv polymer perle designet til omvendt fase kromatografi af polynukleotider og andre biomolekyler.
Oligo™ R3 bulk harpiks er en stiv polymer perle designet til omvendt fase kromatografi af polynukleotider og andre biomolekyler. Kombinationen af 30-μ m partikelstørrelse, modstandsdygtighed over for høj pH og højfaseforhold, gør Oligo R3-harpiks særligt velegnet til præparativ oprensning af syntetiske oligonukleotider og peptider. Pakningen består af tværbundne poly-divinylbenzenpartikler.
Oligo R3 bulk harpiks adskiller sig noget i selektivitet fra konventionelle silica-baserede, omvendt-fase harpikser og ligner høj-carbon-belastning gennem C18 understøtninger. Derudover kan den fuldstændige mangel på resterende silanolaktivitet modificere ioniske arters selektivitet.
Funktioner af Oligo R3 harpiks og færdigpakkede kolonner inkluderer:
  • Højtydende kromatografiharpiks til analytiske adskillelser i processkala
  • Præparativ rensning med høj opløsning ved høje strømningshastigheder
  • Kemisk stabilitet —tillader aggressiv rengøring og desinficering
  • Poly-divinylbenzen-partikler —giver en robust, let pakbar matrix
  • Kombinerer lavt modtryk, høj pH-stabilitet og høj kapacitet
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mg lysozyme/mL resin
Matrix Cross-linked poly(styrene-divinylbenzene) POROS beads
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Partikelstørrelse 30 μm
Form Resin Slurry
Produktlinje OLIGO
Mængde 25 ml
Type R3 omvendt-fase harpiks
Stationær fase R3
Format Massemedier