Få mere at vide
Thermo Scientific™ OLIGO™ R3 Reversed Phase Columns
Artikelnummer. 30019629 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Dimensioner:
4.6 x 100 mm
Artikelnummer. Dimensioner
30019629 4.6 x 100 mm
30019944 4.6 x 100 mm
2 options
Artikelnummer. 30019629
Brand: Thermo Scientific™ 1133226
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ Oligo™ R3 bulk resin is a rigid polymeric bead designed for reversed-phase chromatography of polynucleotides and other biomolecules.
Oligo™ R3 bulk resin is a rigid polymeric bead designed for reversed-phase chromatography of polynucleotides and other biomolecules. The combination of 30-μm particle size, resistance to high pH, and high-phase ratio, makes Oligo R3 resin particularly suited to preparative purification of synthetic oligonucleotides and peptides. The packing consists of cross-linked poly-divinylbenzene particles.
Oligo R3 bulk harpiks adskiller sig noget i selektivitet fra konventionelle silica-baserede, omvendt-fase harpikser og ligner høj-carbon-belastning gennem C18 understøtninger. Derudover kan den fuldstændige mangel på resterende silanolaktivitet modificere ioniske arters selektivitet.
Funktioner af Oligo R3 harpiks og færdigpakkede kolonner inkluderer:
  • Højtydende kromatografiharpiks til analytiske adskillelser i processkala
  • Præparativ rensning med høj opløsning ved høje strømningshastigheder
  • Kemisk stabilitet —tillader aggressiv rengøring og desinficering
  • Poly-divinylbenzen-partikler —giver en robust, let pakbar matrix
  • Kombinerer lavt modtryk, høj pH-stabilitet og høj kapacitet
Tekniske data
Kolonneformat Prepacked Column
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 2400 psi (170 bar)
Partikelstørrelse 30μ m
Porestørrelse 350 Å
Mængde 1 kolonne
Stationær fase Phenyl
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Produktlinje OLIGO
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Volumen (metrisk) 1.7 mL
Dimensioner 4.6 x 100 mm
Kolonnetype Analytisk kolonne
Materiale PEEK
Type OLIGO R3 kolonne