Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oligo(dT) 18 Primer
Artikelnummer. 10304690 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
60μ L
120μ L
Pakningsstørrelse:
120µL
60µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10304690 60μ L 60µL
10753741 120μ L 120µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10304690 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SO131
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Oligo(dT) 18 Primer er et syntetisk enkeltstrenget 18-mer oligonukleotid med 5'- og 3'-hydroxyl-ender.
Thermo Scientific Oligo(dT) 18 Primer er et syntetisk enkeltstrenget 18-mer oligonukleotid med 5'- og 3'-hydroxyl-ender. Primeren leveres som en klar til brug, 20X koncentreret vandig opløsning.
Ansøgninger
• cDNA syntese
• RT-qPCR
• RT-PCR
Relaterede produkter
Forankret Oligo dT (kat. nr. AB1247)
Random Hexamer Primer (Kat. nr. SO142)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Primer
Indhold og opbevaring •Oligo(dT) 18 Primer (60μ L ved 0,5μ g/μ L)
Opbevar kl– 20 °C.
Primer Længde 18-mer
Forsendelsestilstand Tøris
Koncentration 0,5μg/μl
Primer Oligo dT
Mængde 60μ L
Til brug med (applikation) cDNA syntese
Form Væske