Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oleylamine |
| Smeltepunkt | 15,0 °C til 22,0 °C |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 0.8100g/mL |
| Kogepunkt | 147,0 °C (2,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 154 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8NH2 |
| Brydningsindeks | 1,4585 til 1,4625 (20 °C, 589 nm) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Oleylamine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P273-Undgå udledning til miljøet.