Få mere at vide
Oleylamin, cirka C18-indhold 80-90%
Artikelnummer. 10316630 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
1 L
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10316630 5 mL 5ml
10400380 100 mL -
10356580 1 L 1 L
15254624 5 L 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10316630 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129540050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-90-3 | C18H37N | 267,50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-90-3
Molekylær formel C18H37N
Molekylvægt (g/mol) 267.50
MDL nummer MFCD00066507
InChI nøgle QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
Synonym 9-octadecenylamine, 9-octadecen-1-amine, cis-9-octadecenylamine, e-octadec-9-en-1-amine, 1-amino-9-octadecene, 9e octadec-9-enylamine, 9-octadecenylamine 8ci, 36505-83-6 hydrofluoride, 3811-68-5 unspecified acetate
PubChem CID 6258392
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oleylamine
Farve Gul
Tæthed 0.8100g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8NH2
Brydningsindeks 1.4585 to 1.4625 (20°C, 589nm)
Mængde 5 mL
IUPAC navn (E)-octadec-9-en-1-amin
Formel vægt 267.5
Procent renhed ≥96.0% (primary amine)
Fysisk form Væske efter smeltning