Få mere at vide
Oleyl Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oleyl Bromide |
| CAS | 6110-53-8 |
| Molekylær formel | C18 H35 Br |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (9Z)-1-Bromo-9-octadecene |
| InChI formel | InChI=1S/C18H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9- |
| SMIL | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCBr |
| IUPAC navn | (Z)-1-bromooctadec-9-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.37 |
| Formel vægt | 330.1922 |