missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Oleyl Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oleyl Acetate |
| CAS | 693-80-1 |
| Molekylær formel | C20H38O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-20(2)21/h10-11H,3-9,12-19H2,1-2H3/b11-10- |
| SMIL | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC(=O)C |
| IUPAC navn | [(Z)-octadec-9-enyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.51 |
| Formel vægt | 310.2872 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?