Få mere at vide
Oleuropein Aglycone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oleuropein Aglycone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22O8/c1-3-12-13(14(18(23)25-2)10-27-19(12)24)9-17(22)26-7-6-11-4-5-15(20)16(21)8-11/h3-5,8,10,13,19-21,24H,6-7,9H2,1-2H3/b12-3+/t13-,19+/m0/s1 |
| Formel vægt | 378.1315 |
| Procent renhed | >95% |