Få mere at vide
Olesoxime, MedChemExpress
Beskrivelse
Olesoxime (TRO 19622) is a mitochondrial-targeted neuroprotective compound with mean EC50 value for increasing cell survival is 3.2±0.2 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Olesoxime |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 22033-87-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H45NO |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | TRO 19622 NSC 21311 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (125.11 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |