Få mere at vide
Oleoylethanolamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16446847
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16446847 5 mg -
16404148 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16446847 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107542
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Oleoylethanolamide is a high affinity endogenous PPAR-α agonist, which plays an important role in the treatment of obesity and arteriosclerosis.
Oleoylethanolamide is a high affinity endogenous PPAR-α agonist, which plays an important role in the treatment of obesity and arteriosclerosis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oleoylethanolamide
Fysisk form Solid
CAS 111-58-0
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H39NO2
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym N-Oleoylethanolamide Oleamide MEA Oleic acid monoethanolamide
Opløselighedsinformation DMSO : 20.83 mg/mL (63.99 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(NCCO)=O
Molekylvægt (g/mol) 325.53
Formel vægt 325.53