Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Oleoyl-L-alpha-lysophosphatidinsyre-natriumsalt
Beskrivelse
Det er en endogen agonist for LPA1- og LPA2-receptorer. LPA inducerer ikke angiogenese, men har virkninger på endotelcellefysiologien, der ligner dem for sphingosin 1-phosphat. Fremkalder cellemigration af kræftceller og ikke-kræftceller. LPA er også blevet beskrevet for at forstærke acetylchloin-receptorstrømme ved G-protein-medieret aktivering af Ca2+-afhængig/uafhængig proteinkinase C.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25 mg |
| Oversigt | Hvid til råhvid |
| Indhold og opbevaring | -30 °C til -10 °C |
| Formel vægt | 458.5 |
| Følsomhed | Luft- og lysfølsom, hygroskopisk |
| Opløselighed | Opløselig i vand op til 5mg/ml med sonikering |
| Produkttype | Oleoyl-L-alpha-lysophosphatidinsyre-natriumsalt |
| Form | Voksagtigt fast stof eller pulver |