Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Oleoyl-L-alpha-lysophosphatidinsyre-natriumsalt
Artikelnummer. 15408359
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15408359 5 mg 5mg
15418359 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408359 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66836.#0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Add to basket
CAS: 22556-62-3 | C21H40NaO7P, C21H40NaO7P | 458,51 g/mol
Det er en endogen agonist for LPA1- og LPA2-receptorer. LPA inducerer ikke angiogenese, men har virkninger på endotelcellefysiologien, der ligner dem for sphingosin 1-phosphat. Fremkalder cellemigration af kræftceller og ikke-kræftceller. LPA er også blevet beskrevet for at forstærke acetylchloin-receptorstrømme ved G-protein-medieret aktivering af Ca2+-afhængig/uafhængig proteinkinase C.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22556-62-3
Molekylær formel C21H40NaO7P
Synonym 1-O-9Z-Octadecenoyl-sn-glyceryl-3-phosphorsyrenatriumsalt; Lysophosphatidinsyre
Specifications
Mængde 5 mg
Oversigt Hvid til råhvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Formel vægt 458.5
Følsomhed Luft- og lysfølsom, hygroskopisk
Opløselighed Opløselig i vand op til 5mg/ml med sonikering
Produkttype Oleoyl-L-alpha-lysophosphatidinsyre-natriumsalt
Form Voksagtigt fast stof eller pulver