Få mere at vide
Oleocanthal, TRC
Artikelnummer. 30009111
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30009111 0.5 mg 0.5mg
30009043 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009111 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO5245400.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 289030-99-5
Molekylær formel C17 H20 O5
Molekylvægt (g/mol) 304.338
Synonym : (-)-Oleocanthal, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl (3S,4E)-4-formyl-3-(2-oxoethyl)hex-4-enoate, Oleocanthal
IUPAC navn 2-(4-hydroxyphenyl)ethyl (E,3S)-4-formyl-3-(2-oxoethyl)hex-4-enoat
SMIL C\C=C(\C=O)/[C@@H](CC=O)CC(=O)OCCc1ccc(O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oleocanthal
Mængde 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20O5/c1-2-14(12-19)15(7-9-18)11-17(21)22-10-8-13-3-5-16(20)6-4-13/h2-6,9,12,15,20H,7-8,10-11H2,1H3/b14-2-/t15-/m0/s1
Formel vægt 304.131