Få mere at vide
Oleinsyre, TRC
Artikelnummer. 30427414
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30427414 1 g
1 options
Artikelnummer. 30427414 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO5242011G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oleic Acid
CAS 112-80-1
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C18 H34 O2
Mængde 1 g
Synonym Oleic acid, (Z)-Octadec-9-enoic acid, 9-Octadecenoic acid (9Z)-, 9-Octadecenoic acid (Z)-, Oleic acid (8CI), (9Z)-9-Octadecenoic acid, (18,9-Olefin) oleic acid, 9-Octadecenoic acid','(Z)-, 9-cis-Octadecenoic acid, 9Z-Octadecenoic acid, B 115, C18:1, C18:1n9c, Clear FRAC EF, Crodacid O-P, Crossential O 94, D 100, D 100 (fatty acid), Edenor ATiO5, Edenor C 18:1-98-100, Edenor FTiO5, Emersol 205, Emersol 211, Emersol 213NF, Emersol 214NF, Emersol 233, Emersol 622, Emersol 6313NF, Extra Oleic 80R, Extra Oleic 90, Extra Oleic 99, Extra Olein 80, Extra Olein 80R, Extra Olein 90, Extra Olein 90R, Extra Olein 99, Extra Olein A 1981, Impex, Industrene 105, Lubolic acid, Lunac LO-V, Lunac O-CA, Lunac O-LL, Lunac O-LL-V, Lunac O-P, Lunac O-V, Lunac OA, NAA 200, NAA 35, NAA 36, NAA 38, Neo-Fat 92-04, Oleine 7503, PM 500, PM 810B, POFAC 930, Palmera A 1813, Pamolyn 100, Priolene 6204, Priolene 6906, Priolene 6907, Priolene 6928, Priolene 6930, Priolene 6933, Priolene 6936, Radiacid 0137, Radiacid 0212, Vopcolene 27, Wecoline OO, Z-9-Octadecenoic acid, cis-9-Octadecenoic acid, cis-Oleic acid, cis-Δ9-Octadecenoic acid, Δ9-cis-Octadecenoic acid, Δ9-cis-Oleic acid
InChI formel InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn (Z)-oktadek-9-enosyre
Molekylvægt (g/mol) 282.46
Formel vægt 282.2559
Procent renhed >95