Få mere at vide
Oleinsyre, tech. 90%
Beskrivelse
Oliesyre bruges som emulgeringsmiddel til ansigtscremer og -lotioner, som accelerator i gummiindustrien, som blødgøringsmiddel, som solubiliseringsmiddel i aerosolprodukter og som loddemiddel i farvet glasarbejde til sammenføjning af bly. Det bruges til fremstilling af oleater og lotioner. Det fungerer som mellemprodukt for bore- og fracking-væsker i olie- og gasindustrien. Det finder anvendelse som hjælpestof i lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oliesyre bruges som emulgeringsmiddel til ansigtscremer og -lotioner, som accelerator i gummiindustrien, som blødgørende middel, som solubiliseringsmiddel i aerosolprodukter og som loddemiddel i farvet glasarbejde til sammenføjning af bly. Det bruges til fremstilling af oleater og lotioner. Det fungerer som mellemprodukt for bore- og fracking-væsker i olie- og gasindustrien. Det finder anvendelse som hjælpestof i lægemidler.
Opløselighed Blandbar med
ethanol, ether, acetone, chloroform, dimethylformamid og dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og aluminium.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oleic acid |
| Smeltepunkt | 13 °C til 14 °C |
| Tæthed | 0.887 |
| Kogepunkt | 286 °C (100 mmHg) |
| Analyseprocentområde | 90% |
| Brydningsindeks | 1.461 |
| Mængde | 5000 mL |
| Beilstein | 1726542 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Merck Index | 14,6828 |
| Vis mere |