Få mere at vide
Oleinsyre, tech. 90%
Artikelnummer. 11462638
Skift visning
Mængde:
1000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
5000ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462638 1000 mL 1000ml
11472638 5000 mL 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11462638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16663.AU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.32 DKK
    348.65 DKK / 1000ml
    Spare 38.67 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-80-1 | C18H34O2 | 282,47 g/mol
Oliesyre bruges som emulgeringsmiddel til ansigtscremer og -lotioner, som accelerator i gummiindustrien, som blødgøringsmiddel, som solubiliseringsmiddel i aerosolprodukter og som loddemiddel i farvet glasarbejde til sammenføjning af bly. Det bruges til fremstilling af oleater og lotioner. Det fungerer som mellemprodukt for bore- og fracking-væsker i olie- og gasindustrien. Det finder anvendelse som hjælpestof i lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Oliesyre bruges som emulgeringsmiddel til ansigtscremer og -lotioner, som accelerator i gummiindustrien, som blødgørende middel, som solubiliseringsmiddel i aerosolprodukter og som loddemiddel i farvet glasarbejde til sammenføjning af bly. Det bruges til fremstilling af oleater og lotioner. Det fungerer som mellemprodukt for bore- og fracking-væsker i olie- og gasindustrien. Det finder anvendelse som hjælpestof i lægemidler.
Opløselighed Blandbar med
ethanol, ether, acetone, chloroform, dimethylformamid og dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-80-1
Molekylær formel C18H34O2
Molekylvægt (g/mol) 282.47
MDL nummer MFCD00064242
InChI nøgle ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
SMIL CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oleic Acid
Smeltepunkt 13 °C til 14 °C
Tæthed 0.887 g/mL
Kogepunkt 286 °C (100 mmHg)
Analyseprocentområde 90%
Brydningsindeks 1.461
Mængde 1000 mL
Beilstein 1726542
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,6828
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, ether, acetone, chloroform, dimethylformamid og dimethylsulfoxid.
IUPAC navn (9E)-octadec-9-ensyre
Formel vægt 282.47
Procent renhed 90%
Grad Teknisk