Få mere at vide
Oliesyre, natriumsalt, 65-90% oliesyre C18, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oleic acid, sodium salt |
| Navn note | 65-90% oleic C18 |
| CAS | 143-19-1 |
| Smeltepunkt | 232°C to 235°C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C18H33NaO2 |
| Lineær formel | CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2Na |
| MDL nummer | MFCD00004438 |
| Vis mere |