Få mere at vide
Oleic Acid, Pure, Technical, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073350 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
2.5 L
25 L
Emballage:
Amber glass bottle
Plastic container
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
Artikelnummer. 10578810
Brand: Fisher Chemical O/0150/17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 112-80-1
Molekylær formel C18H34O2
Molekylvægt (g/mol) 282.47
MDL nummer MFCD00064242
InChI nøgle ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
IUPAC navn (Z)-octadec-9-enoic acid
SMIL CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 13°C
Farve Colorless
Kogepunkt 360°C
Emballage Amber glass bottle
Mængde 2.5 L
Dampdensitet 9.7
Viskositet 39.1 mPaS at 20°C
Formel vægt 282.46g/mol
Damptryk 1mmHg 176
Fysisk form Liquid