missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Oleic Acid N-Hydroxysuccinimide, TRC

Artikelnummer. 17915015
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17915015 100 mg
17921715 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17915015 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO524300100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 81480-40-2
Molekylær formel C22 H37 N O4
Molekylvægt (g/mol) 379.53
Synonym (9Z)-9-Octadecenoic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, (Z)-1-[(1-Oxo-9-octadecenyl)oxy]-2,5-pyrrolidinedione, 1-[[(9Z)-1-Oxo-9-octadecenyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, N-Hydroxysuccinimide Ester with Oleic Acid, N-Hydroxysuccinimide Oleate, N-Succinimidyl Oleate, Oleic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester, Succinimidyl Oleate
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (Z)-octadec-9-enoate
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Oleic Acid N-Hydroxysuccinimide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H37NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(26)27-23-20(24)18-19-21(23)25/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Formel vægt 379.2723
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.