Få mere at vide
Oleic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472569
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16472569 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16472569 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1446
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
MedChemExpress Oleic acid (9-cis-Octadecenoic acid) is an abundant monounsaturated fatty acid. Oleic acid is a Na+/K+ ATPase activator.
Oleic acid (9-cis-Octadecenoic acid) is an abundant monounsaturated fatty acid. Oleic acid is a Na+/K+ ATPase activator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oleic acid
CAS 112-80-1
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H34O2
Mængde 1 mg
Synonym 9-cis-Octadecenoic acid 9Z-Octadecenoic acid
Opløselighedsinformation Ethanol : 100 mg/mL (354.03 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (221.27 mM)
SMIL CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 282.46
Formel vægt 282.46
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Liquid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death