Få mere at vide
Oleic acid, Honeywell™
Artikelnummer. 15617040 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15617040 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15617040 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 750961L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oleic acid
CAS 112-80-1
Tæthed 0.89g/mL at 25°C
Flammepunkt <113°C (>235.4°F)
Molekylær formel C18H34O2
Lineær formel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
MDL nummer MFCD00064242
Mængde 1 L
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 1726542
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
InChI nøgle ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
SMIL CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
IUPAC navn (9E)-octadec-9-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 282.47
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
Formel vægt 282.46g/mol
Damptryk 1 mmHg (176°C)