Få mere at vide
Oliesyre, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16605793
Skift visning
Mængde:
25 kg
Pakningsstørrelse:
25kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16605793 25 kg 25kg
1 options
Artikelnummer. 16605793 Leverandør Fluka Leverandørnr. 27728H25KG
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Extra Pure, opfylder analytiske specifikationer for Ph. Eur.
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 112-80-1
Kogepunkt 360 °C (1013 hPa)
Flammepunkt 113 °C
Emballage Poly tromme
Molekylær formel C18H34O2
Mængde 25 kg
InChI nøgle ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Resterende opløsningsmidler Overholdelse
SMIL CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
IUPAC navn (9E)-octadec-9-ensyre
Molekylvægt (g/mol) 282.47
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
Procent renhed 65,0 til 88,0 %
Grad Reagensfarmakopésyrer
Fysisk form Væske