Få mere at vide
Oleic acid-glycidyl ester 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycidyl Oleate |
| CAS | 5431-33-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Glycidyl Oleate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H38 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (9Z)-9-Octadecenoic Acid 2-Oxiranylmethyl Ester, Oleic Acid 2,3-Epoxypropyl Ester, NSC 13542, Oleic Acid Glycidyl Ester; |
| InChI formel | InChI=1S/C21H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h9-10,20H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9- |
| SMIL | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC1CO1 |
| Vis mere |