Få mere at vide
Oleic acid-glycidyl ester 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314903
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314903 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314903 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15727030AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycidyl Oleate
CAS 5431-33-4
Analyt- eller komponentnavne Glycidyl Oleate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H38 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (9Z)-9-Octadecenoic Acid 2-Oxiranylmethyl Ester, Oleic Acid 2,3-Epoxypropyl Ester, NSC 13542, Oleic Acid Glycidyl Ester;
InChI formel InChI=1S/C21H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h9-10,20H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC1CO1
IUPAC navn oxiran-2-ylmethyl (Z)-octadec-9-enoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 338.52
Mængde 1 ml
Formel vægt 338.2821 g/mol