Få mere at vide
Oliesyre, ekstra ren, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073351 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10588810
Brand: Fisher Chemical O/0200/15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
C18H34O2, CAS-nummer-112-80-1, cis-9-octadecensyre, cis-oliesyre, elaidoic acid, glycon ro, glycon wo, oleat, oliesyre, pamolyn 100, wecoline oo, z-octadec-grad., 3,5-enoic acid. CHEBI:16196, farveløs, 282,46 g/mol, ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N, (Z)-octadec-9-ensyre, 13 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-80-1
Molekylær formel C18H34O2
Molekylvægt (g/mol) 282.47
MDL nummer MFCD00064242
InChI nøgle ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
IUPAC navn (Z)-octadec-9-ensyre
SMIL CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 13°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 360°C
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 L
Dampdensitet 9.7
Viskositet 39.1 mPaS at 20°C
Formel vægt 282.46g/mol
Damptryk 1mmHg 176
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oleic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.