Få mere at vide
Oliesyre, ekstra ren, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10588810 Shop alle Fisher Chemical produkter
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 L
2.5 L
Unit Size:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
10588810 1 L 1 L
10000270 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10588810 Supplier Fisher Chemical Supplier No. O/0200/15
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Add to basket
Edge
C18H34O2, CAS-nummer-112-80-1, cis-9-octadecensyre, cis-oliesyre, elaidoic acid, glycon ro, glycon wo, oleat, oliesyre, pamolyn 100, wecoline oo, z-octadec-grad., 3,5-enoic acid. CHEBI:16196, farveløs, 282,46 g/mol, ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N, (Z)-octadec-9-ensyre, 13 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-80-1
Molekylær formel C18H34O2
Molekylvægt (g/mol) 282.47
MDL nummer MFCD00064242
InChI nøgle ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
IUPAC navn (Z)-octadec-9-ensyre
SMIL CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Specifications
Smeltepunkt 13 °C
Farve Farveløs
Kogepunkt 360 °C
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 L
Dampdensitet 9.7
Viskositet 39,1 mPaS ved 20 °C
Formel vægt 282,46 g/mol
Damptryk 1mmHg 176
Fysisk form Væske
compliance-icons
Product Identifier
  • Oleic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.