Få mere at vide
Oleinsyre, 99%
Artikelnummer. 11388307
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388307 25 g -
11398307 5 g 5g
11410530 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031997.14
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 112-80-1 | C18H34O2 | 282,47 g/mol
Oliesyre bruges som emulgeringsmiddel til ansigtscremer og -lotioner, som accelerator i gummiindustrien, som blødgøringsmiddel, som solubiliseringsmiddel i aerosolprodukter og som loddemiddel i farvet glasarbejde til sammenføjning af bly. Det bruges til fremstilling af oleater og lotioner. Det fungerer som mellemprodukt for bore- og fracking-væsker i olie- og gasindustrien. Det finder anvendelse som hjælpestof i lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-80-1
Molekylær formel C18H34O2
Molekylvægt (g/mol) 282.47
MDL nummer MFCD00064242
InChI nøgle ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
IUPAC navn (Z)-octadec-9-ensyre
SMIL CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oleic acid
Smeltepunkt 13 °C til 14 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.887 g/mL
Kogepunkt 286 °C (100 mmHg)
Brydningsindeks 1.461
Mængde 25 g
Beilstein 1726542
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 146828
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, ether, acetone, chloroform, dimethylformamid og dimethylsulfoxid.
Formel vægt 282.47
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske