Få mere at vide
Oleic acid, 97%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Oleic acid |
Smeltepunkt | 13.0°C |
Farve | Farveløs |
Tæthed | 0.8900g/mL |
Kogepunkt | 360.0°C |
Flammepunkt | 189°C |
Infrarødt spektrum | Authentic |
Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
Emballage | Glasflaske |
Lineær formel | CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH |
Vis mere |
Produktforslag
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0465678 | Analysecertifikat | 05/09/2024 | 270291000,270290050,270290250 |
A0427350 | Analysecertifikat | 25/08/2023 | 270291000,270290050,270290250 |
A0454676 | Analysecertifikat | 25/08/2023 | 270291000,270290050,270290250 |
A0437568 | Analysecertifikat | 27/02/2023 | 270291000,270290050,270290250 |
A0396882 | Analysecertifikat | 14/12/2022 | 270291000,270290050,270290250 |
Sikkerhed og håndtering
- Oleic acid
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.