Få mere at vide
Oliesyre, 97%
Artikelnummer. 11944961 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11944961 100 g Glasflaske 100g
10712101 5 g Glasflaske 5g
10455375 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11944961 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 270291000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
CAS: 112-80-1 | C18H34O2 | 282,47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-80-1
Molekylær formel C18H34O2
Molekylvægt (g/mol) 282.47
MDL nummer MFCD00064242
InChI nøgle ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
IUPAC navn (Z)-octadec-9-ensyre
SMIL CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oleic acid
Smeltepunkt 13.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 360.0°C
Flammepunkt 189°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Brydningsindeks 1.4585 to 1.4605
Mængde 100 g
Beilstein 02,463
Fieser 01,759
Merck Index 15,6921
Specifik vægtfylde 0.89
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether,, fixed and volatile oils
Viskositet 39.1 mPa.s (20°C)
Formel vægt 282.46
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske