Få mere at vide
Oliesyre, 97%
Artikelnummer. 10712101 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10712101 5 g Glasflaske 5g
10455375 25 g Glasflaske 25g
11944961 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712101 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 270290050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 DKK
    926.65 DKK / 5g
    Spare 173.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 112-80-1 | C18H34O2 | 282,47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-80-1
Molekylær formel C18H34O2
Molekylvægt (g/mol) 282.47
MDL nummer MFCD00064242
InChI nøgle ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
IUPAC navn (Z)-octadec-9-ensyre
SMIL CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oleic acid
Smeltepunkt 13,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 360,0 °C
Flammepunkt 189 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Brydningsindeks 1,4585 til 1,4605
Mængde 5 g
Beilstein 02,463
Fieser 01,759
Merck Index 15,6921
Specifik vægtfylde 0.89
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, benzen, kloroform, ether, fikserede og flygtige olier
Viskositet 39,1 mPa (20 °C)
Formel vægt 282.46
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oleic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.