missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Oleanonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oleanonic Acid |
| CAS | 17990-42-0 |
| Molekylær formel | C30 H46 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Oxoolean-12-en-28-oic Acid, 3-Ketooleanolic Acid, 3-Oxooleanolic acid, BLE 99006, STX 50 |
| InChI formel | InChI=1S/C30H46O3/c1-25(2)14-16-30(24(32)33)17-15-28(6)19(20(30)18-25)8-9-22-27(5)12-11-23(31)26(3,4)21(27)10-13-29(22,28)7/h8,20-22H,9-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21-,22+,27-,28+,29+,30-/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CCC(=O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,12aR,14bS)-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-10-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,11,12,13,14b-dodecahydro-1H-picene-4a-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 454.68 |
| Formel vægt | 454.3447 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?