missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Oleanonic acid, MedChemExpress
Beskrivelse
Oleanonic acid (3-Oxooleanolic acid) is a triterpenoid, inhibits infection by HIV-1 in in vitro infected PBMC, naturally infected PBMC and monocyte/macrophages with EC50 of 22.7 mM, 24.6 mM and 57.4 mM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oleanonic acid |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 17990-42-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H46O3 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | 3-Oxooleanolic acid |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (109.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?