Få mere at vide
Oleanolsyre, 98,4% (HPLC), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11427432 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11427432 500 mg
11417432 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427432 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215398190
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 508-02-1
Molekylær formel C30H48O3
Molekylvægt (g/mol) 456.711
InChI nøgle MIJYXULNPSFWEK-GTOFXWBISA-N
Synonym oleanolic acid, oleanic acid, caryophyllin, astrantiagenin c, giganteumgenin c, virgaureagenin b, 3beta-hydroxyolean-12-en-28-oic acid, unii-6smk8r7tgj, ccris 6493, oleanolic_acid
PubChem CID 10494
ChEBI CHEBI:37659
IUPAC navn (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-hydroxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,1-
SMIL CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oleanolic Acid
Navn note Til HPLC-analyse
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.984
Mængde 500 mg
Formel vægt 456.7
Fysisk form Pulver