Få mere at vide
Oleanolsyre, 97%
Artikelnummer. 15315058 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15315058 25 g 25g
15305058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15315058 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456120250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 508-02-1 | C30H48O3 | 456,7 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 508-02-1
Molekylær formel C30H48O3
Molekylvægt (g/mol) 456.7
InChI nøgle MIJYXULNPSFWEK-GTOFXWBISA-N
Synonym oleanolic acid, oleanic acid, caryophyllin, astrantiagenin c, giganteumgenin c, virgaureagenin b, 3beta-hydroxyolean-12-en-28-oic acid, unii-6smk8r7tgj, ccris 6493, oleanolic_acid
PubChem CID 10494
ChEBI CHEBI:37659
IUPAC navn (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-hydroxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,1-
SMIL CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oleanolic acid
Smeltepunkt >300,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 25 g
Formel vægt 456.7
Procent renhed 97%