missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Oleandrin, TRC

Artikelnummer. 30040701
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040701 10 mg
30040481 1 mg
30040433 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040701 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO25800010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 465-16-7
Molekylær formel C32 H48 O9
Molekylvægt (g/mol) 576.72
Synonym Oleandrin (6CI,7CI,8CI), (3β,5β,16β)-16-(Acetyloxy)-3-[(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)oxy]-14-hydroxycard-20(22)-enolide, Corrigen, Foliandrin, Folinerin, Neriol, Neriolin, Neriostene, Oleandrigenin 3-O-α-L-oleandroside, Oleandrine
IUPAC navn [(3S,8R,9S,10S,13R,14S,16S,17R)-14-hydroxy-3-[(2R,4S,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-10,13-dimethyl-17-(5-oxo-2H-furan-3-yl)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-16-yl] acetate
SMIL CO[C@H]1C[C@H](O[C@H]2CC[C@@]3(C)C(CC[C@@H]4[C@@H]3CC[C@]5(C)[C@H]([C@H](C[C@]45O)OC(=O)C)C6=CC(=O)OC6)C2)O[C@@H](C)[C@@H]1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Folinerin (Oleandrin)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C32H48O9/c1-17-29(35)24(37-5)14-27(39-17)41-21-8-10-30(3)20(13-21)6-7-23-22(30)9-11-31(4)28(19-12-26(34)38-16-19)25(40-18(2)33)15-32(23,31)36/h12,17,20-25,27-29,35-36H,6-11,13-16H2,1-5H3/t17-,20?,21-,22-,23+,24-,25-,27-,28-,29-,30-,31+,32-/m0/s1
Formel vægt 576.3298
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.