Få mere at vide
Oleandomycin 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314549
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314549 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314549 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15725990AL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oleandomycin
CAS 3922-90-5
Analyt- eller komponentnavne Oleandomycin
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C35 H61 N O12
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Oleandomycin, Nonanoic acid, 8-(3,5-dihydroxy-2,4-dimethylhexanoyl)-5-(4-dimethylaminotetrahydro-3-hydroxy-6-methylpyran-2-yloxy)-8,9-epoxy-2,4,6-trimethyl-3-(tetrahydro-5-hydroxy-4-methoxy-6-methylpyran-2-yloxy)-, μ-lactone (6CI), 1,9-Dioxaspiro[2.13]hexadecane, oleandomycin deriv., 1,9-Dioxaspiro[2.13]hexadecane-4,10-dione, 12-[(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)oxy]-6-hydroxy-5,7,8,11,13,15-hexamethyl-14-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, [3R-(3R*,5R*,6S*,7R*,8R*,11R*,12S*,13R*,14S*,15S*)]-, Amimycin, Antibiotic PA 105, Landomycin, Oleandomycin A, PA 105, PA 775, Romicil, [3R-(3R*,5R*,6S*,7R*,8R*,11R*,12S*,13R*,14S*,15S*)]-12-[(2,6-Dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)oxy]-6-hydroxy-5,7,8,11,13,15-hexamethyl-14-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1,9-dioxaspiro[2.13]hexadecane-4,10-dione
InChI formel InChI=1S/C35H61NO12/c1-16-14-35(15-43-35)32(40)19(4)27(37)18(3)22(7)46-33(41)21(6)31(47-26-13-25(42-11)28(38)23(8)45-26)20(5)30(16)48-34-29(39)24(36(9)10)12-17(2)44-34/h16-31,34,37-39H,12-15H2,1-11H3/t16-,17+,18-,19+,20+,21+,22+,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29+,30-,31-,34-,35+/m0/s1
SMIL CO[C@H]1C[C@H](O[C@H]2[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@H](C)C[C@@]4(CO4)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](C)OC(=O)[C@@H]2C)O[C@@H](C)[C@@H]1O
IUPAC navn (3R,5S,6S,7R,8S,9R,12R,13R,14S,15R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-hydroxy-8-[(2R,4S,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-5,7,9,12,13,15-hexamethyl-1,11-dioxaspiro[2.13]hexadecan-10,16-dion
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 687.86
Mængde 1 ml
Formel vægt 687,4194 g/mol