Få mere at vide
Oleamid
Artikelnummer. 17281216 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17281216 100 g
17261216 5 g
17271216 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17281216 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 467651000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 301-02-0 | C18H35NO | 281,48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 301-02-0
Molekylær formel C18H35NO
Molekylvægt (g/mol) 281.48
InChI nøgle FATBGEAMYMYZAF-MDZDMXLPSA-N
IUPAC navn (9E)-octadec-9-enamid
SMIL CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oleamide
Smeltepunkt 66,0 °C til 76,0 °C
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opl.: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ether og ethanol
Formel vægt 281.48
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oleamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 9-Octadecenamide